Få mere at vide
Elgas™ LA612 Reservoir
Artikelnummer. 13125960
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
40 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
13125960 40 L Hver
1 options
Artikelnummer. 13125960 Leverandør Elgas™ Leverandørnr. TAPEZF0040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15671.25 DKK
    9584.98 DKK / Pakke med 1
    Spare 6086.27 DKK
    38% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-03-2027
Elgas™ LA612 Reservoir er et stort volumen tilbehørsreservoir velegnet til PURELAB™ Option-S 7 og S 15 vandrensere.
  • Stort volumen (40L) reservoir
  • Velegnet til PURELAB™ Option-S 7 og S15 vandrensere.
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Mulighed S7/ S15 Vandrenser
Type Reservoir
Kapacitet (metrisk) 40 L