Få mere at vide
Plas Labs™ La Petite Glove Box
Beskrivelse
- Top og bund er forseglet med revolutionerende ny gel
- Udviklet specielt til renrumsindustrien
- Først brugt til sikker forsegling af HEPA-filtersystemerne
- Understøtter ikke biologisk vækst
- Afgasser ikke og er ikke toksisk
- Indeholder ingen silikone, som kan forårsage forurening
- Lufttæt, vandtæt barriere
- Meget klæbende, men hurtigt frigørende og selvhelende
- Enheden er kun 2/3 af størrelsen af en standard handskeboks
- Ergonomisk korrekt for den gennemsnitlige person
- Let, nem at flytte fra laboratorium til laboratorium
- Optisk klar top i ét stykke er ubrydelig
- Lys, hvid bund i ét stykke af højtemperatur Noryl har hjørner, der er nemme at rengøre
- Rustfri stålklemmer har sikkerhedslåsefunktioner.
- Stor adgangslåge (12 tommer åbning)
- Fire slebne kegleventiler til udrensning og gasindgang
- Justerbar Rh-måler
- Weathertite duplex-stikkontakt med sikkerhedsdæksler
- Transparent vakuum-egnet overføringskammer, 12 tommer længde x 9,75 tommer indre dia.
- Hvid nivelleringsplade til overførsel af væsker
- Alle rustfri stålklemmer er justerbare
- Vakuummåler på overførselskamre
- 7 tommer latex- eller neopren-handsker kan fås
- Standard 24-måneders garanti
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | La Petite Glove Box |
| Dybde (metrisk) | 740 mm |
| Dybde (metrisk) interiør | 650 mm |
| Højde (metrisk) | 558 mm |
| Højde (metrisk) interiør | 545 mm |
| Spænding | 220/240 V |
| Vægt (metrisk) | 35 kg |
| Bredde (metrisk) | 1245 mm |
| Bredde (metrisk) interiør | 800 mm |
| Frekvens | 50 Hz |
Produkttitel
¿Detecta una oportunidad de mejora?