Få mere at vide
L189, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Amino-2,3-dihydro-5-[(phenylmethylene)amino]-2-thioxo-4(1H)-pyrimidinone |
| CAS | 64232-83-3 |
| Molekylær formel | C11H10N4OS |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 6-Amino-2,3-dihydro-5-[(phenylmethylene)amino]-2-thioxo-4(1H)-pyrimidinone |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10N4OS/c12-9-8(10(16)15-11(17)14-9)13-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H4,12,14,15,16,17)/b13-6+ |
| SMIL | NC(NC1=S)=C(/N=C/C2=CC=CC=C2)C(N1)=O |
| IUPAC navn | (E)-6-amino-5-(benzylideneamino)-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidin-4(1H)-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 246.29 |
| Formel vægt | 246.06 |