Få mere at vide
L189, MedChemExpress
Artikelnummer. 16472737
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16472737 50 mg -
16436658 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16472737 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15588
MedChemExpress L189 is a novel human DNA ligase inhibitor, inhibits hLigI/III/IV with IC50 of 5/9/5 (mu)M.
L189 is a novel human DNA ligase inhibitor, inhibits hLigI/III/IV with IC50 of 5/9/5 (mu)M.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L189
CAS 64232-83-3
Farve Deep Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C11H10N4OS
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 33 mg/mL (133.99 mM)
SMIL OC1=NC(S)=NC(N)=C1/N=C/C2=CC=CC=C2
Molekylvægt (g/mol) 246.29
Formel vægt 246.29
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death