Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-(-)-xylose, 99 %
Artikelnummer. 11477244
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11477244 5 g 5g
11487244 25 g 25g
11497244 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11477244 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. B21622.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 609-06-3 | C5H10O5 | 150.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 609-06-3
Molekylær formel C5H10O5
Molekylvægt (g/mol) 150.13
MDL nummer MFCD00151096
InChI nøgle PYMYPHUHKUWMLA-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-xylose, l +-xylose, l---xylose, 2s,3r,4s-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, aldehydo-l-xylose, l-xylo-pentose, l-xyl, xylose, l, linear l-xylose, l--xylose
PubChem CID 95259
ChEBI CHEBI:17979
SMIL OCC(O)C(O)C(O)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-(-)-Xylose
Smeltepunkt 147°C to 151°C
Tæthed 1.525
Mængde 5 g
Beilstein 1723080
Følsomhed Hygroscopic
Optisk rotation −20° (c=10 in Water, 10h)
IUPAC navn (2S,3R,4S)-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal
Formel vægt 150.13
Procent renhed 99%