Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L(-)-xylose, 99+%
Artikelnummer. 10472031 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10472031 5 g Glasflaske 5g
10752651 25 g Glasflaske 25g
11956901 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10472031 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 225990050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 609-06-3 | C5H10O5 | 150.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 609-06-3
Molekylær formel C5H10O5
Molekylvægt (g/mol) 150.13
MDL nummer MFCD00151096
InChI nøgle PYMYPHUHKUWMLA-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-xylose, l +-xylose, l---xylose, 2s,3r,4s-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, aldehydo-l-xylose, l-xylo-pentose, l-xyl, xylose, l, linear l-xylose, l--xylose
PubChem CID 95259
ChEBI CHEBI:17979
SMIL OCC(O)C(O)C(O)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L(-)-Xylose
Smeltepunkt 150,0 °C til 152,0 °C
Farve Hvid
Tab ved tørring 0.5% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (ELSD) (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 31,55
Specifik rotationstilstand − 18.70 (24.00°C c=4,H2O,24h)
Specifik rotation − 18.70
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in pyridine and hot alcohol
IUPAC navn (2S,3R,4S)-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal
Formel vægt 150.13
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver