missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

L-xylo-2-hexulosonsyre methylester, TRC

Artikelnummer. 30450214
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30450214 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30450214 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCX750315100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl L-Sorbosonate
CAS 3031-98-9
Molekylær formel C7 H12 O7
Mængde 100 mg
Synonym L-xylo-2-Hexulosonic acid','methyl ester, Gulonic acid','2-keto-','methyl ester','L- (6CI), L-xylo-Hexulosonic acid','methyl ester (7CI,8CI), 2-keto-L-Gulonic acid methyl ester, Methyl 2-keto-L-gulonate, Methyl L-xylo-hexulosonate, NSC 163924, Methyl L-Sorbosonate, Methyl L-xylo-Hex-2-ulosonate, Ascorbic Acid Imp. D (EP)
InChI formel InChI=1S/C7H12O7/c1-14-7(13)6(12)5(11)4(10)3(9)2-8/h3-5,8-11H,2H2,1H3/t3-,4+,5-/m0/s1
SMIL COC(=O)C(=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
IUPAC navn methyl (3S,4R,5S)-3,4,5,6-tetrahydroxy-2-oxohexanoat
Molekylvægt (g/mol) 208.166
Formel vægt 208.0583
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.