Få mere at vide
L-Xylo-2-Hexulosonic Acid Hydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Xylo-2-Hexulosonic Acid Hydrate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O7.H2O/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-4,7-10H,1H2,(H,12,13);1H2/t2-,3+,4-;/m0./s1 |
| Formel vægt | 212.053 |
| Procent renhed | >95% |