Få mere at vide
L-Valyl-L-phenylalanine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16485086
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16485086 100 mg 100mg
16440477 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16485086 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY107378
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress L-Valyl-L-phenylalanine (Valylphenylalanine; H-VAL-PHE-OH) has been reported as biocompatible polymer.
L-Valyl-L-phenylalanine (Valylphenylalanine
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Valyl-L-phenylalanine
Farve White
CAS 3918-92-1
Fysisk form Powder
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C14H20N2O3
Synonym Valylphenylalanine H-VAL-PHE-OH
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (378.33 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 66.67 mg/mL (252.23 mM; ultrasonic and adjust pH to 4 with HCl)
Mængde 100 mg
SMIL O=C([C@@H](N)C(C)C)N[C@H](C(O)=O)CC1=CC=CC=C1
Molekylvægt (g/mol) 264.32
Formel vægt 264.32
Procent renhed 98.95%
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation