missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

L-Valyl-L-histidyl-L-leucyl-L-threonyl-L-prolyl-L-glutamic Acid Trifluoroacetate, TRC

Artikelnummer. 30451977
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30451977 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30451977 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV096270100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale L-Valyl-L-histidyl-L-leucyl-L-threonyl-L-prolyl-L-glutamic Acid Trifluoroacetate
CAS 93913-39-4
Molekylær formel C31H50N8O10 . xC2HF3O2
Mængde 100 mg
Synonym N-[1-[N-[N-(N-Valylhistidyl)leucyl]threonyl]prolyl]-glutamic Acid Trifluoroacetate, 1: PN: WO2010067611 SEQID: 1 Claimed Protein, 1: PN: WO2010067612 SEQID: 1 Unclaimed Protein, 9: PN: WO2011072833 SEQID: 3 Claimed Protein
InChI formel InChI=1S/C31H50N8O10/c1-15(2)11-20(36-26(43)21(12-18-13-33-14-34-18)37-29(46)24(32)16(3)4)27(44)38-25(17(5)40)30(47)39-10-6-7-22(39)28(45)35-19(31(48)49)8-9-23(41)42/h13-17,19-22,24-25,40H,6-12,32H2,1-5H3,(H,33,34)(H,35,45)(H,36,43)(H,37,46)(H,38,44)(H,41,42)(H,48,49)
SMIL CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1c[nH]cn1)NC(=O)[C@@H](N)C(C)C)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O.OC(=O)C(F)(F)F
Molekylvægt (g/mol) 694.8
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.