Få mere at vide
L-Valinol, TRC
Artikelnummer. 30453554
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30453554 10 g
1 options
Artikelnummer. 30453554 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV09434010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Valinol
CAS 2026-48-4
Molekylær formel C5 H13 N O
Mængde 10 g
Synonym 1-Butanol','2-amino-3-methyl-','(2S)- (9CI','ACI), (2S)-2-Amino-3-methyl-1-butanol (ACI), 1-Butanol','2-amino-3-methyl-','(S)- (ZCI), 1-Butanol','2-amino-3-methyl-','L- (8CI), (+)-(S)-Valinol, (+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (+)-Valinol, (2S)-1-Hydroxy-3-methylbutan-2-amine, (2S)-Valinol, (S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (S)-(+)-Valinol, (S)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (S)-2-Amino-3-methylbutanol, (S)-Valinol, L-Valinol, [(S)-1-(Hydroxymethyl)-2-methylpropyl]amine, NSC 322922, L-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (+)-(S)-Valinol, (+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (+)-Valinol, (2S)-1-Hydroxy-3-methylbutan-2-amine, (2S)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (2S)-Valinol, (S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (S)-(+)-Valinol, (S)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (S)-2-Amino-3-methylbutanol, (S)-Valinol, NSC 322922, [(S)-1-(Hydroxymethyl)-2-methylpropyl]amine
InChI formel InChI=1S/C5H13NO/c1-4(2)5(6)3-7/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3/t5-/m1/s1
SMIL CC(C)[C@H](N)CO
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-methylbutan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 103.163
Formel vægt 103.1