Få mere at vide
L-Valinol, Mikromol
Artikelnummer. 30461471
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30461471 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30461471 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3372.230100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Opdag Mikromol – din pålidelige kilde til højkvalitets farmaceutiske referencestandarder. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
L-Valinol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Valinol
CAS 2026-48-4
Analyt- eller komponentnavne L-Valinol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C5 H13 N O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym L-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (+)-(S)-Valinol, (+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (+)-Valinol, (2S)-1-Hydroxy-3-methylbutan-2-amine, (2S)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (2S)-Valinol, (S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (S)-(+)-Valinol, (S)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (S)-2-Amino-3-methylbutanol, (S)-Valinol, NSC 322922, [(S)-1-(Hydroxymethyl)-2-methylpropyl]amine
InChI formel InChI=1S/C5H13NO/c1-4(2)5(6)3-7/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3/t5-/m1/s1
Løsningstype Fedt
SMIL CC(C)[C@H](N)CO
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-methylbutan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 103.163
Mængde 100 mg
Formel vægt 103,1 g/mol