Få mere at vide
L-(+)-Valinol, 97%
Artikelnummer. p-7045598
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11307686
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L11300.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2026-48-4 | C5H13NO | 103.17 g/mol
L-(+)-Valinol reagerer med aldehyder og nitriler for at danne henholdsvis iminer og oxazoliner til asymmetrisk syntese. Det bruges også til fremstilling af 4-isopropyloxazolidinoner, der anvendes i stereokontrollerede aldol- og alkyleringsreaktioner, syntese af chirale 2-thiazolidinthioner til aldolreaktioner, asymmetrisk alkylering af kondensationsprodukt med ketosyrer, asymmetriske reaktioner af dets amidiner og iminer og oxidation af N-hyd-dederivater til oxidation af N-dehydpro.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser L
-(+)-Valinol reagerer med aldehyder og nitriler til dannelse af henholdsvis iminer og oxazoliner til asymmetrisk syntese. Det bruges også til fremstilling af 4-isopropyloxazolidinoner, der anvendes i stereokontrollerede aldol- og alkyleringsreaktioner, syntese af chirale 2-thiazolidinthioner til aldolreaktioner, asymmetrisk alkylering af kondensationsprodukt med ketosyrer, asymmetriske reaktioner af dets amidiner og iminer og oxidation af N-hyd-dederivater til oxidation af N-dehydpro.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler. Det er følsomt over for luft. Opbevares under tør inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2026-48-4
Molekylær formel C5H13NO
Molekylvægt (g/mol) 103.17
MDL nummer MFCD00064296
InChI nøgle NWYYWIJOWOLJNR-RXMQYKEDSA-N
Synonym l-valinol, s-+-2-amino-3-methyl-1-butanol, 2s-2-amino-3-methylbutan-1-ol, l-+-valinol, h-valinol, s-2-amino-3-methylbutan-1-ol, s-2-amino-3-methyl-1-butanol, 1-butanol, 2-amino-3-methyl-, 2s, s-2-amino-3-methyl-butan-1-ol
PubChem CID 640993
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-methylbutan-1-ol
SMIL CC(C)[C@H](N)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-(+)-Valinol
Brydningsindeks 1.4548
Tæthed 0.926
Kogepunkt 80°C to 81°C (8mmHg)
Smeltepunkt 30°C to 35°C
Mængde 1 g
Flammepunkt 78°C (172°F)
Optisk rotation +17° (c=10 in Ethanol)
Følsomhed Air sensitive
Beilstein 1719137
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 103.17
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-(+)-Valinol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: L-2-Amino-3-methylbutan-1-ol