Få mere at vide
L-(+)-Valinol, 97%
Artikelnummer. 11327686
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11327686 25 g 25g
11307686 1 g 1g
11317686 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11327686 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11300.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2026-48-4 | C5H13NO | 103,17 g/mol
L-(+)-Valinol reagerer med aldehyder og nitriler for at danne henholdsvis iminer og oxazoliner til asymmetrisk syntese. Det bruges også til fremstilling af 4-isopropyloxazolidinoner, der anvendes i stereokontrollerede aldol- og alkyleringsreaktioner, syntese af chirale 2-thiazolidinthioner til aldolreaktioner, asymmetrisk alkylering af kondensationsprodukt med ketosyrer, asymmetriske reaktioner af dets amidiner og iminer og oxidation af N-hyd-dederivater til oxidation af N-dehydpro.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser L
-(+)-Valinol reagerer med aldehyder og nitriler til dannelse af henholdsvis iminer og oxazoliner til asymmetrisk syntese. Det bruges også til fremstilling af 4-isopropyloxazolidinoner, der anvendes i stereokontrollerede aldol- og alkyleringsreaktioner, syntese af chirale 2-thiazolidinthioner til aldolreaktioner, asymmetrisk alkylering af kondensationsprodukt med ketosyrer, asymmetriske reaktioner af dets amidiner og iminer og oxidation af N-hyd-dederivater til oxidation af N-dehydpro.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler. Det er følsomt over for luft. Opbevares under tør inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2026-48-4
Molekylær formel C5H13NO
Molekylvægt (g/mol) 103.17
MDL nummer MFCD00064296
InChI nøgle NWYYWIJOWOLJNR-RXMQYKEDSA-N
Synonym l-valinol, s-+-2-amino-3-methyl-1-butanol, 2s-2-amino-3-methylbutan-1-ol, l-+-valinol, h-valinol, s-2-amino-3-methylbutan-1-ol, s-2-amino-3-methyl-1-butanol, 1-butanol, 2-amino-3-methyl-, 2s, s-2-amino-3-methyl-butan-1-ol
PubChem CID 640993
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-methylbutan-1-ol
SMIL CC(C)[C@H](N)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-(+)-Valinol
Brydningsindeks 1.4548
Tæthed 0.926
Kogepunkt 80 °C til 81 °C (8 mmHg)
Smeltepunkt 30 °C til 35 °C
Mængde 25 g
Flammepunkt 78 °C (172 °F)
Optisk rotation +17° (c=10 i ethanol)
Følsomhed Luftfølsom
Beilstein 1719137
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 103.17
Procent renhed 97%