Få mere at vide
L-(+)-Valinol, 97%
Beskrivelse
L-(+)-Valinol reagerer med aldehyder og nitriler for at danne henholdsvis iminer og oxazoliner til asymmetrisk syntese. Det bruges også til fremstilling af 4-isopropyloxazolidinoner, der anvendes i stereokontrollerede aldol- og alkyleringsreaktioner, syntese af chirale 2-thiazolidinthioner til aldolreaktioner, asymmetrisk alkylering af kondensationsprodukt med ketosyrer, asymmetriske reaktioner af dets amidiner og iminer og oxidation af N-hyd-dederivater til oxidation af N-dehydpro.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
-(+)-Valinol reagerer med aldehyder og nitriler til dannelse af henholdsvis iminer og oxazoliner til asymmetrisk syntese. Det bruges også til fremstilling af 4-isopropyloxazolidinoner, der anvendes i stereokontrollerede aldol- og alkyleringsreaktioner, syntese af chirale 2-thiazolidinthioner til aldolreaktioner, asymmetrisk alkylering af kondensationsprodukt med ketosyrer, asymmetriske reaktioner af dets amidiner og iminer og oxidation af N-hyd-dederivater til oxidation af N-dehydpro.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler. Det er følsomt over for luft. Opbevares under tør inert gas.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-(+)-Valinol |
| Brydningsindeks | 1.4548 |
| Tæthed | 0.926 |
| Kogepunkt | 80°C to 81°C (8mmHg) |
| Smeltepunkt | 30°C to 35°C |
| Mængde | 5 g |
| Flammepunkt | 78°C (172°F) |
| Optisk rotation | +17° (c=10 in Ethanol) |
| Følsomhed | Air sensitive |
| Beilstein | 1719137 |
| Vis mere |