Få mere at vide
L-Valine, TRC
Artikelnummer. 30133894
Skift visning
Mængde:
10 mg
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133894 25 g
30133310 10 g
30009921 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133894 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV09420525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 72-18-4
Molekylær formel C5 H11 N O2
Molekylvægt (g/mol) 117.15
Synonym L-Valine, Valine, L- (8CI), (+)-2-Amino-3-methylbutyric acid, (2S)-2-Amino-3-methylbutanoic acid, (2S)-2-Azaniumyl-3-methylbutanoate, (S)-2-Amino-3-methylbutanoic acid, (S)-2-Amino-3-methylbutyric acid, (S)-Valine, (S)-α-Amino-β-methylbutyric acid, 2-Amino-3-methylbutanoic acid, Butanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (S)-, L-(+)-α-Aminoisovaleric acid, L-α-Amino-β-methylbutyric acid, NSC 76038, Valine
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-methylbutansyre
SMIL CC(C)[C@H](N)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Valine
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Mængde 25 g
Formel vægt 117.079
Procent renhed >95%