Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-valin methylester hydrochlorid, 99%
Artikelnummer. 10318320 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10318320 10 g Glasflaske 10g
10647172 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10318320 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 229260100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6306-52-1 | C6H13ClNO2 | 166.63 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6306-52-1
Molekylær formel C6H13ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 166.63
MDL nummer MFCD00012497
InChI nøgle RFMIEHOYULVMNZ-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-valine methyl ester hydrochloride, h-val-ome.hcl, methyl valinate hydrochloride, s-methyl 2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, h-l-val-ome hcl, methyl l-valinate hydrochloride, valine methyl ester hydrochloride, s-2-amino-3-methyl-butyric acid methyl ester hydrochloride, h-val-ome hcl, methyl 2s-2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride
PubChem CID 111190
IUPAC navn methyl-(2S)-2-amino-3-methylbutanoat;hydrochlorid
SMIL [Cl].COC(=O)C(N)C(C)C
Specifications
Kemisk navn eller materiale L-Valine methyl ester hydrochloride
Navn note 99%
Smeltepunkt 171.0°C to 173.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2CHCH(NH2)COOCH3·HCl
Mængde 10 g
Specifik rotationstilstand +15.50° (24°C C=2,H2O)
Specifik rotation + 15.50
Opløselighedsinformation (5% in water) Clear colorless to light yellow
Formel vægt 167.64
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver