Få mere at vide
L-Valine methyl ester hydrochloride, 99%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Valine methyl ester hydrochloride |
| Smeltepunkt | 166°C (decomposition) |
| Beilstein | 3594960 |
| Mængde | 50 g |
| Formel vægt | 167.64 |
| Optisk rotation | +16° (c=2 in Water) |
| Procent renhed | 99% |