Få mere at vide
L-Valine methyl ester hydrochloride, 99%
Artikelnummer. 11402618
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11402618 10 g 10g
11412618 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11402618 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15892.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6306-52-1 | C6H13ClNO2 | 166.63 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6306-52-1
Molekylær formel C6H13ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 166.63
MDL nummer MFCD00012497
InChI nøgle RFMIEHOYULVMNZ-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-valine methyl ester hydrochloride, h-val-ome.hcl, methyl valinate hydrochloride, s-methyl 2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, h-l-val-ome hcl, methyl l-valinate hydrochloride, valine methyl ester hydrochloride, s-2-amino-3-methyl-butyric acid methyl ester hydrochloride, h-val-ome hcl, methyl 2s-2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride
PubChem CID 111190
IUPAC navn methyl-(2S)-2-amino-3-methylbutanoat;hydrochlorid
SMIL [Cl].COC(=O)C(N)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Valine methyl ester hydrochloride
Smeltepunkt 166°C (decomposition)
Beilstein 3594960
Mængde 10 g
Formel vægt 167.64
Optisk rotation +16° (c=2 in Water)
Procent renhed 99%