Få mere at vide
L-Valine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499126
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16499126 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16499126 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0717
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
MedChemExpress L-Valine (Valine) is a new nonlinear semiorganic material.
L-Valine (Valine) is a new nonlinear semiorganic material.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Valine
CAS 72-18-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C5H11NO2
Synonym Valine
Opløselighedsinformation H2O : 25 mg/mL (213.40 mM; Need ultrasonic)
SMIL N[C@@H](C(C)C)C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 117.15
Mængde 100 mg
Formel vægt 117.15
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism