Få mere at vide
L-Valine ethyl ester hydrochloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15475798
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15475798 5 g 5g
15465798 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15475798 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59466.06
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17609-47-1
Molekylær formel C7H16ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 181.66
MDL nummer MFCD00012511
InChI nøgle PQGVTLQEKCJXKF-RGMNGODLSA-N
Synonym l-valine ethyl ester hydrochloride, h-val-oet.hcl, ethyl l-valinate hydrochloride, h-val-oet hcl, valine ethyl ester hydrochloride, h-l-meval-ome*hcl, valine, ethyl ester, hydrochloride, ethyl 2s-2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, l-ethyl 2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, ethyl l-valinate hcl
PubChem CID 87181
SMIL Cl.CCOC(=O)[C@@H](N)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Valine ethyl ester hydrochloride
Smeltepunkt 102°C to 105°C
Lineær formel (CH3)2CHCH(NH2)CO2C2H5·HCl
IUPAC navn ethyl-(2S)-2-amino-3-methylbutanoat-hydrochlorid
Mængde 5 g
Formel vægt 181.66
Optisk rotation +6.7° (c=2 in H2O)
Procent renhed 98%