missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
L-Valine-d8, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Valine d8 |
| CAS | 35045-72-8 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C5 2H8 H3 N O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | L-Valine-2,3,4,4,4,4',4',4'-d8, Butanoic-2,3,4,4,4-d5 acid','2-amino-3-(methyl-d3)-','(S)-, Valine-2,3,4,4,4,4',4',4'-d8','L- (8CI), L-Valine-d8, L-Valine-2,3,4,4,4,4',4',4'-D8, (2S)-2-Amino-3-(methyl-d3)butanoic-2,3,4,4,4-d5 acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1D3,2D3,3D,4D |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[C@]([2H])(N)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-2,3,4,4,4-pentadeuterio-3-(trideuteriomethyl)butanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 125.2 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?