Få mere at vide
L-Valin, cellekulturreagens
Artikelnummer. 15495239
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1g
1kg
25g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15495239 5 g 5g
15485239 1 g 1g
15405249 25 g 25g
15415249 100 g 100g
15425249 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15495239 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62943.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 72-18-4 | C5H11NO2 | 117,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 72-18-4
Molekylær formel C5H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 117.15
MDL nummer MFCD00064220
InChI nøgle KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N
Synonym l-valine, valine, s-valine, s-2-amino-3-methylbutanoic acid, h-val-oh, 2-amino-3-methylbutyric acid, 2s-2-amino-3-methylbutanoic acid, s-2-amino-3-methylbutyric acid, l-alpha-amino-beta-methylbutyric acid, valinum latin
PubChem CID 6287
ChEBI CHEBI:16414
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-methylbutansyre
SMIL CC(C)[C@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Valine
Farve Hvid
Beilstein 1721136
Merck Index 14,9909
Mængde 5 g
Lugt Lugtfri
Formel vægt 117.15
Grad Cellekulturreagens
Fysisk form Pulver