Få mere at vide
L-Valine, Cell Culture Reagent
Artikelnummer. 15405249
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1g
1kg
25g
5g
Artikelnummer. 15405249
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J62943.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 72-18-4 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 72-18-4
Molekylær formel C5H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 117.15
MDL nummer MFCD00064220
InChI nøgle KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N
Synonym l-valine, valine, s-valine, s-2-amino-3-methylbutanoic acid, h-val-oh, 2-amino-3-methylbutyric acid, 2s-2-amino-3-methylbutanoic acid, s-2-amino-3-methylbutyric acid, l-alpha-amino-beta-methylbutyric acid, valinum latin
PubChem CID 6287
ChEBI CHEBI:16414
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-methylbutansyre
SMIL CC(C)[C@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Valine
Farve Hvid
Beilstein 1721136
Merck Index 14,9909
Mængde 25 g
Lugt Odorless
Formel vægt 117.15
Grad Cellekulturreagens
Fysisk form Pulver