Få mere at vide
L-Valin Benzylester Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30451547
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30451547 10 g
1 options
Artikelnummer. 30451547 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV09427110G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Valine Benzyl Ester Hydrochloride
CAS 2462-34-2
Molekylær formel C12H18ClNO2
Mængde 10 g
Synonym L-Valine Phenylmethyl Ester Hydrochloride, Valine Benzyl Ester Hydrochloride, L-Valine Benzyl Ester Hydrochloride, (S)-Benzyl 2-Amino-3-methylbutanoate Hydrochloride, Benzyl L-Valinate Hydrochloride, L-Valine Benzyl Ester Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H17NO2.ClH/c1-9(2)11(13)12(14)15-8-10-6-4-3-5-7-10;/h3-7,9,11H,8,13H2,1-2H3;1H/t11-;/m0./s1
SMIL Cl.CC(C)[C@H](N)C(=O)OCc1ccccc1
IUPAC navn benzyl (2S)-2-amino-3-methylbutanoat; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 243.73
Formel vægt 243.1026