Få mere at vide
L-Valin benzylesterhydrochlorid, 95%
Artikelnummer. 15498788
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15498788 5 g 5g
15408798 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15498788 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62242.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 2462-34-2 | C12H18ClNO2 | 243,73 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2462-34-2
Molekylær formel C12H18ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 243.73
MDL nummer MFCD22422648
InChI nøgle ZIUNABFUHGBCMF-MERQFXBCSA-N
Synonym l-valine benzyl ester hydrochloride, val-obzl hcl, h-val-obzl.hcl, s-benzyl 2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, valine benzyl ester hydrochloride, benzyl 2s-2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, val-obzl.hcl, val-obzl. hcl, l-valine benzyl ester hydrochloride
PubChem CID 11601206
IUPAC navn benzyl(2S)-2-amino-3-methylbutanoat;hydrochlorid
SMIL Cl.CC(C)[C@H](N)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Valine benzyl ester hydrochloride
Smeltepunkt 138 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 243.73
Optisk rotation −10° (c=2 i vand)
Procent renhed 95%