Få mere at vide
L-Valine benzyl ester hydrochloride, 95%
Artikelnummer. 15408798
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 15408798
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H62242.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2462-34-2 | C12H18ClNO2 | 243.73 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2462-34-2
Molekylær formel C12H18ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 243.73
MDL nummer MFCD22422648
InChI nøgle ZIUNABFUHGBCMF-MERQFXBCSA-N
Synonym l-valine benzyl ester hydrochloride, val-obzl hcl, h-val-obzl.hcl, s-benzyl 2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, valine benzyl ester hydrochloride, benzyl 2s-2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, val-obzl.hcl, val-obzl. hcl, l-valine benzyl ester hydrochloride
PubChem CID 11601206
IUPAC navn benzyl(2S)-2-amino-3-methylbutanoat;hydrochlorid
SMIL Cl.CC(C)[C@H](N)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Valine benzyl ester hydrochloride
Smeltepunkt 138°C
Mængde 25 g
Formel vægt 243.73
Optisk rotation −10° (c=2 in Water)
Procent renhed 95%