Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-Valine, 99 %
Artikelnummer. 11480653
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11480653
Brand: Thermo Scientific Chemicals A12720.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 72-18-4 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
L-Valine bruges til at styrke muskelvækst og energi. Det bruges til vævsreparation. Det er også involveret i undersøgelserne for at dæmpe arytmier og inducere hypotensive virkninger. Det fungerer som en forløber for fremstilling af penicillin gennem biosyntetisk vej. Det anvendes også som kosttilskud i fødevare- og drikkevareindustrien. Ydermere spiller det en vigtig rolle i at opretholde mental styrke, muskelkoordination og følelsesmæssig ro.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
L-Valine bruges til at styrke muskelvækst og energi. Det bruges til vævsreparation. Det er også involveret i undersøgelserne for at dæmpe arytmier og inducere hypotensive virkninger. Det fungerer som en forløber for fremstilling af penicillin gennem biosyntetisk vej. Det anvendes også som kosttilskud i fødevare- og drikkevareindustrien. Ydermere spiller det en vigtig rolle i at opretholde mental styrke, muskelkoordination og følelsesmæssig ro.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Lidt opløseligt i methanol og acetone.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 72-18-4
Molekylær formel C5H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 117.15
MDL nummer MFCD00064220
InChI nøgle KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N
Synonym l-valine, valine, s-valine, s-2-amino-3-methylbutanoic acid, h-val-oh, 2-amino-3-methylbutyric acid, 2s-2-amino-3-methylbutanoic acid, s-2-amino-3-methylbutyric acid, l-alpha-amino-beta-methylbutyric acid, valinum latin
PubChem CID 6287
ChEBI CHEBI:16414
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-methylbutansyre
SMIL CC(C)[C@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Valine
Smeltepunkt ∼315°C
Analyseprocentområde 99%
Beilstein 1721136
Merck Index 14,9909
Opløselighedsinformation Soluble in water. Slightly soluble in methanol and acetone.
Tæthed 1.23
Mængde 500 g
Lugt Odorless
Formel vægt 117.15
Optisk rotation +27° (c=5 in 5N HCl)
Procent renhed 99%