Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-Valine, 99 %
Artikelnummer. 11470653
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11470653 100 g 100g
11460653 25 g 25g
11480653 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470653 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A12720.22
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 72-18-4 | C5H11NO2 | 117,15 g/mol
L-Valine bruges til at styrke muskelvækst og energi. Det bruges til vævsreparation. Det er også involveret i undersøgelserne for at dæmpe arytmier og inducere hypotensive virkninger. Det fungerer som en forløber for fremstilling af penicillin gennem biosyntetisk vej. Det anvendes også som kosttilskud i fødevare- og drikkevareindustrien. Ydermere spiller det en vigtig rolle i at opretholde mental styrke, muskelkoordination og følelsesmæssig ro.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
L-Valine bruges til at styrke muskelvækst og energi. Det bruges til vævsreparation. Det er også involveret i undersøgelserne for at dæmpe arytmier og inducere hypotensive virkninger. Det fungerer som en forløber for fremstilling af penicillin gennem biosyntetisk vej. Det anvendes også som kosttilskud i fødevare- og drikkevareindustrien. Ydermere spiller det en vigtig rolle i at opretholde mental styrke, muskelkoordination og følelsesmæssig ro.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Lidt opløseligt i methanol og acetone.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 72-18-4
Molekylær formel C5H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 117.15
MDL nummer MFCD00064220
InChI nøgle KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N
Synonym l-valine, valine, s-valine, s-2-amino-3-methylbutanoic acid, h-val-oh, 2-amino-3-methylbutyric acid, 2s-2-amino-3-methylbutanoic acid, s-2-amino-3-methylbutyric acid, l-alpha-amino-beta-methylbutyric acid, valinum latin
PubChem CID 6287
ChEBI CHEBI:16414
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-methylbutansyre
SMIL CC(C)[C@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Valine
Smeltepunkt ∼315°C
Analyseprocentområde 99%
Beilstein 1721136
Merck Index 14,9909
Opløselighedsinformation Soluble in water. Slightly soluble in methanol and acetone.
Tæthed 1.23
Mængde 100 g
Lugt Odorless
Formel vægt 117.15
Optisk rotation +27° (c=5 in 5N HCl)
Procent renhed 99%