Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-Valine, 99%
Artikelnummer. 10716171 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10716171 500 g Plastflaske 500g
10473595 25 g Plastflaske 25g
10497340 100 g Plastflaske 100g
10697763 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10716171 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 140815000
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 72-18-4 | C5H11NO2 | 117,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 72-18-4
Molekylær formel C5H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 117.15
MDL nummer MFCD00064220
InChI nøgle KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N
Synonym l-valine, valine, s-valine, s-2-amino-3-methylbutanoic acid, h-val-oh, 2-amino-3-methylbutyric acid, 2s-2-amino-3-methylbutanoic acid, s-2-amino-3-methylbutyric acid, l-alpha-amino-beta-methylbutyric acid, valinum latin
PubChem CID 6287
ChEBI CHEBI:16414
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-methylbutansyre
SMIL CC(C)[C@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Valine
Smeltepunkt 315,0 °C
Navn note 99%
Ammonium 200 ppm maks.
Farve Hvid
Klor (Cl) 200 ppm maks.
Udenlandske aminosyrer 0,5% maks.
Tungmetaller (som Pb) 10 ppm maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Jern (Fe) 10 ppm maks.
Analyseprocentområde 99%
Tab ved tørring 0,2% maks.
Emballage Plastflaske
Lineær formel (CH3)2CHCH(NH2)CO2H
Beilstein 04, 427
Specifik rotation +28.00
Fieser 13,226
Sulfat 300 ppm maks.
Merck Index 15, 10095
Sulfat aske 0,1% maks.
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 85 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: praktisk talt uopløselige i kold alkohol, ether og acetone, opløselige i mineralsyrer, uopløselige i kloroform, diethylether
Tæthed 1.2300g/mL
Specifik rotationstilstand +28,00 (20,00 °C c=8, 6 N HCl)
Mængde 500 g
Formel vægt 117.15
Procent renhed 99%
Specifik vægtfylde 1.23
Fysisk form Pulver