Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-Valine, 99%
Artikelnummer. 10497340 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10497340 100 g Plastflaske 100g
10473595 25 g Plastflaske 25g
10716171 500 g Plastflaske 500g
10697763 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10497340 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 140811000
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 72-18-4 | C5H11NO2 | 117,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 72-18-4
Molekylær formel C5H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 117.15
MDL nummer MFCD00064220
InChI nøgle KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N
Synonym l-valine, valine, s-valine, s-2-amino-3-methylbutanoic acid, h-val-oh, 2-amino-3-methylbutyric acid, 2s-2-amino-3-methylbutanoic acid, s-2-amino-3-methylbutyric acid, l-alpha-amino-beta-methylbutyric acid, valinum latin
PubChem CID 6287
ChEBI CHEBI:16414
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-methylbutansyre
SMIL CC(C)[C@H](N)C(O)=O
Spécification
Kemisk navn eller materiale L-Valine
Smeltepunkt 315,0 °C
Navn note 99%
Ammonium 200 ppm maks.
Farve Hvid
Klor (Cl) 200 ppm maks.
Udenlandske aminosyrer 0,5% maks.
Tungmetaller (som Pb) 10 ppm maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Jern (Fe) 10 ppm maks.
Analyseprocentområde 99%
Tab ved tørring 0,2% maks.
Emballage Plastflaske
Lineær formel (CH3)2CHCH(NH2)CO2H
Beilstein 04, 427
Specifik rotation +28.00
Fieser 13,226
Sulfat 300 ppm maks.
Merck Index 15, 10095
Sulfat aske 0,1% maks.
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 85 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: praktisk talt uopløselige i kold alkohol, ether og acetone, opløselige i mineralsyrer, uopløselige i kloroform, diethylether
Tæthed 1.2300g/mL
Specifik rotationstilstand +28,00 (20,00 °C c=8, 6 N HCl)
Mængde 100 g
Formel vægt 117.15
Procent renhed 99%
Specifik vægtfylde 1.23
Fysisk form Pulver
Afficher plus Afficher moins
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.