Få mere at vide
L-Valin 2-Hydroxyethylester Tosylat, TRC
Artikelnummer. 30452420
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30452420 1 g
1 options
Artikelnummer. 30452420 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV0943201G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-hydroxyethyl valinate para-toluenesulfonate salt
CAS 86150-61-0
Molekylær formel C7 H15 N O3 . C7 H8 O3 S
Mængde 1 g
Synonym L-Valine','2-hydroxyethyl ester','4-methylbenzenesulfonate (salt) (9CI), 2-Hydroxyethyl L-Valinate para-Toluenesulfonate
InChI formel InChI=1S/C7H15NO3.C7H8O3S/c1-5(2)6(8)7(10)11-4-3-9;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h5-6,9H,3-4,8H2,1-2H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t6-;/m0./s1
SMIL CC(C)[C@H](N)C(=O)OCCO.Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O
IUPAC navn 2-hydroxyethyl (2S)-2-amino-3-methylbutanoat; 4-methylbenzensulfonsyre
Molekylvægt (g/mol) 333.4
Formel vægt 333.1246