Få mere at vide
L-Valine-13C5,15N, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Valine-13C5,15N |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| Formel vægt | 123.0928 |
| Procent renhed | >95% |