missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

L-Valine-13C, TRC

Artikelnummer. 30012454
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012454 50 mg
30004640 10 mg
30011482 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30012454 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV94341050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 81201-85-6
Molekylær formel C413CH11NO2
Molekylvægt (g/mol) 118.14
Synonym L-Valine-1-13C (9CI, ACI), L-[1-13C]Valine, [1-13C]-L-Valine, 2-Amino-3-methylbutanoic-1-13C acid, L-Valine-13C
SMIL CC(C)[C@@H]([13C](=O)O)N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale L-Valine-13C
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i5+1
Formel vægt 118.0823
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.