Få mere at vide
L-Valinamide hydrochloride, 95%
Artikelnummer. 15450649
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15450649 25 g 25g
15440649 5 g 5g
15460649 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15450649 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63775.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3014-80-0 | C5H13ClN2O | 152.62 g/mol
Det er et reagens, der bruges til syntese af alkylpyraziner. Anvendes også til syntese af elastaseinhiberende aktivitet
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er et reagens, der bruges til syntese af alkylpyraziner. Anvendes også til syntese af elastaseinhiberende aktivitet
. Opløselighed
Noter
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3014-80-0
Molekylær formel C5H13ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 152.62
MDL nummer MFCD00039085
InChI nøgle XFCNYSGKNAWXFL-WCCKRBBISA-N
Synonym l-valinamide hydrochloride, h-val-nh2 hcl, h-val-nh2.hcl, l-valine amide hydrochloride, 2s-2-amino-3-methylbutanamide hydrochloride, 2s-2-amino-3-methylbutanamide, chloride, butanamide, 2-amino-3-methyl-, monohydrochloride, 2s, l-valine amide, h-d-val-nh2 hcl, d-valinamide-hcl
PubChem CID 13689583
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-methylbutanamid;hydrochlorid
SMIL Cl.CC(C)[C@H](N)C(N)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Valinamide hydrochloride
Smeltepunkt 266°C to 270°C
Beilstein 4198583
Opløselighedsinformation Soluble in methanol (50mg/ ml-clear,colorless solution).
Mængde 25 g
Formel vægt 152.62
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof