Få mere at vide
L-Valacyclovir Hydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Valaciclovir hydrochloride |
| CAS | 124832-27-5 |
| Molekylær formel | C13 H20 N6 O4 . Cl H |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Valaciclovir hydrochloride anhydrous, 2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl l-valinate hydrochloride, L-Valine','2-[(2-amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl ester','monohydrochloride, 256U, 256U87 hydrochloride, BW 256, BW 256U87, Valaciclovir hydrochloride, Valacyclovir hydrochloride, Valtrex, Zelitrex, L-Valine','2-[(2-amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl ester','hydrochloride (1:1), Aciclovir, GW277085A, 111U90, 4793W93, 23W91 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20N6O4.ClH/c1-7(2)8(14)12(21)23-4-3-22-6-19-5-16-9-10(19)17-13(15)18-11(9)20;/h5,7-8H,3-4,6,14H2,1-2H3,(H3,15,17,18,20);1H/t8-;/m0./s1 |
| SMIL | Cl.CC(C)[C@H](N)C(=O)OCCOCn1cnc2C(=O)NC(=Nc12)N |
| IUPAC navn | 2-[(2-amino-6-oxo-1H-purin-9-yl)methoxy]ethyl (2S)-2-amino-3-methylbutanoat; hydrochlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 360.8 |
| Formel vægt | 360.1313 |