Få mere at vide
L-Tyrosine, Multi-Compendial, U.S.P., J.T. Baker™
Artikelnummer. 15597964 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15597964 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 15597964 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 209306
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Tyrosine
CAS 60-18-4
Molekylær formel C9H11NO3
Emballage Poly Bottle
MDL nummer MFCD00002606
Synonym l-tyrosine, tyrosine, s-tyrosine, p-tyrosine, h-tyr-oh, l-p-tyrosine, 2s-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 4-hydroxy-l-phenylalanine, l---tyrosine, tyrosine, l
InChI nøgle OUYCCCASQSFEME-SVGMAFHSNA-N
SMIL N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 181.19
Mængde 1 kg
PubChem CID 6057
ChEBI CHEBI:17895
Formel vægt 181.19
Specifik vægtfylde 1L = 1.46kg
Grad Multi-Compendial/USP