Få mere at vide
L-Tyrosine, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11487391 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11487391 1 kg
11457391 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11487391 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210318391
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 60-18-4
Molekylær formel C9H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 181.19
MDL nummer MFCD00002606
InChI nøgle OUYCCCASQSFEME-SVGMAFHSNA-N
Synonym l-tyrosine, tyrosine, s-tyrosine, p-tyrosine, h-tyr-oh, l-p-tyrosine, 2s-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 4-hydroxy-l-phenylalanine, l---tyrosine, tyrosine, l
PubChem CID 6057
ChEBI CHEBI:17895
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propansyre
SMIL N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Tyrosine
Farve Hvid
Analyseprocentområde 0.97
Tæthed 1.4g/mL
Mængde 1 kg
Formel vægt 181.19
Procent renhed 99.5%
Grad Research
Fysisk form Pulver