Få mere at vide
l-Tyrosine, Millipore™
Artikelnummer. 10509152
Skift visning
Mængde:
25 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10509152 1 kg 1kg
10215270 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10509152 Leverandør Millipore Leverandørnr. 1083711000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
For biochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60-18-4
Tekniske data
Smeltepunkt 297°C to 298°C (decomposition)
MDL nummer MFCD00002606
Synonym L-Tyrosine, 4-Hydroxyphenylalanine, Tyr, L-Tyrosine
Tæthed 1.46 g/cm3 at 20°C
Molekylvægt (g/mol) 181.19
Mængde 1 kg