Få mere at vide
L-tyrosinmethylesterhydrochlorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11425327
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11425327 25 g 25g
11435327 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11425327 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22683.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3417-91-2 | C10H14ClNO3 | 231.68 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3417-91-2
Molekylær formel C10H14ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 231.68
MDL nummer MFCD00012607
InChI nøgle VXYFARNRGZWHTJ-MVRPGTNWNA-N
Synonym l-tyrosine methyl ester hydrochloride, h-tyr-ome.hcl, methyl l-tyrosinate hydrochloride, h-tyr-ome hcl, methyl tyrosinate hydrochloride, unii-w42m0mi271, tyrosine methyl ester hydrochloride, methyl l-tyrosinate hcl, s-methyl 2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate hydrochloride, s-2-amino-3-4-hydroxy-phenyl-propionic acid methyl ester hydrochloride
PubChem CID 76956
IUPAC navn methyl (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoat;hydrochlorid
SMIL Cl.COC(=O)[C@@H](N)CC1=CC=C(O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Tyrosine methyl ester hydrochloride
Smeltepunkt 187°C (decomposition)
Beilstein 3917353
Mængde 25 g
Formel vægt 231.68
Optisk rotation −5.2° (c= 2.4 in Water)
Følsomhed Hygroscopic
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-Tyrosine methyl ester hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: L-Tyrosine methyl ester hydrochloride