Få mere at vide
L-Tyrosine methyl ester, 98%
Artikelnummer. 15438658
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15438658 25 g 25g
15448658 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15438658 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62069.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1080-06-4 | C10H13NO3 | 195.22 g/mol
L-tyrosinmethylester bruges som en dehydroepiandrosteron som sulfatacceptor
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser L-tyrosinmethylester bruges som en dehydroepiandrosteron som
sulfatacceptor
Opløselighed
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1080-06-4
Molekylær formel C10H13NO3
Molekylvægt (g/mol) 195.22
MDL nummer MFCD00002392
InChI nøgle MWZPENIJLUWBSY-VIFPVBQESA-N
Synonym l-tyrosine methyl ester, h-tyr-ome, tyrosine methyl ester, methyl l-tyrosinate, tyr-ome, methyl tyrosinate, tyrosine, methyl ester, s-2-amino-3-4-hydroxy-phenyl-propionic acid methyl ester, methyl 2s-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate, s-methyl 2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate
PubChem CID 70652
ChEBI CHEBI:17215
IUPAC navn methyl (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoat
SMIL COC(=O)[C@@H](N)CC1=CC=C(O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Tyrosine methyl ester
Smeltepunkt 134°C to 136°C
Beilstein 2372626
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Mængde 25 g
Formel vægt 195.22
Procent renhed 98%