Få mere at vide
L-Tyrosine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16492376
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
200 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16492376 500 mg
16461506 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16492376 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0473
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-10-2026
MedChemExpress L-Tyrosine is a non-essential amino acid which can inhibit citrate synthase activity in the posterior cortex.
L-Tyrosine is a non-essential amino acid which can inhibit citrate synthase activity in the posterior cortex.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Tyrosine
CAS 60-18-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H11NO3
Opløselighedsinformation 1M HCl : 50 mg/mL (275.95 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (5.52 mM; Need ultrasonic)
SMIL N[C@@H](CC1=CC=C(C=C1)O)C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 181.19
Mængde 500 mg
Formel vægt 181.19
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation