Få mere at vide
L-Tyrosine, Extra Pure, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10429000 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10429000 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 10429000 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. T/4210/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Smeltepunkt 290 °C
CAS 60-18-4
pH 5.5 to 7.0
Farve Hvid
Molekylær formel C9H11NO3
Emballage Plast pulverkrukke
MDL nummer MFCD00002606
Synonym l-tyrosine, tyrosine, s-tyrosine, p-tyrosine, h-tyr-oh, l-p-tyrosine, 2s-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 4-hydroxy-l-phenylalanine, l---tyrosine, tyrosine, l
InChI nøgle OUYCCCASQSFEME-SVGMAFHSNA-N
SMIL N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propansyre
Molekylvægt (g/mol) 181.19
Mængde 100 g
PubChem CID 6057
ChEBI CHEBI:17895
Formel vægt 181.19g/mol
Fysisk form Fast stof