Få mere at vide
L-Tyrosine Ethyl Ester, Mikromol™
Beskrivelse
L-Tyrosine Ethyl Ester
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Tyrosine Ethyl Ester |
| CAS | 949-67-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | L-Tyrosine Ethyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H15 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | L-Tyrosine ethyl ester, Tyrosine, ethyl ester, L- (6CI,8CI), (S)-Tyrosine ethyl ester, Ethyl (S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionate, Ethyl L-tyrosinate, NSC 519993 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO3/c1-2-15-11(14)10(12)7-8-3-5-9(13)6-4-8/h3-6,10,13H,2,7,12H2,1H3/t10-/m0/s1 |
| SMIL | CCOC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(O)cc1 |
| IUPAC navn | ethyl (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoate |
| Vis mere |