Få mere at vide
L-tyrosin ethylester hydrochlorid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448840
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11448840 25 g 25g
11458840 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11448840 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18358.14
Request Bulk or Custom Format
Det bruges som et medicinsk og organisk mellemprodukt og som et vigtigt aminobeskyttelsesmiddel. Det bruges også til at introducere t-Boc-beskyttelsesgenet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som et medicinsk og organisk mellemprodukt og som et vigtigt aminobeskyttelsesmiddel. Det bruges også til at introducere t-Boc-beskyttelsesgenet.
Opløselighed Opløseligt i vand (3.685e
+005 mg/L @ 25 C (°est.)).
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4089-07-0
Molekylær formel C11H16ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 245.70
MDL nummer MFCD00063047
InChI nøgle BQULAXAVRFIAHN-OXZMBGLCNA-N
Synonym l-tyrosine ethyl ester hydrochloride, h-tyr-oet.hcl, ethyl l-tyrosinate hydrochloride, unii-fap58daz1e, s-ethyl 2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate hydrochloride, h-tyr-oet hcl, tyrosine ethyl ester hydrochloride, fap58daz1e, tyrosine, ethyl ester, hydrochloride, l-tyrosine, ethyl ester hydrochloride
PubChem CID 2724939
IUPAC navn ethyl (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoat;hydrochlorid
SMIL Cl.CCOC(=O)[C@@H](N)CC1=CC=C(O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Tyrosine ethyl ester hydrochloride
Smeltepunkt 166°C to 168°C
Beilstein 4725904
Opløselighedsinformation Soluble in water (3.685e+005mg/L @ 25°C (est.)).
Mængde 25 g
Formel vægt 245.71
Optisk rotation −6.8° (c=2 in Water)
Procent renhed 99%