Få mere at vide
L-Tyrosine Disodium Salt Dihydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Tyrosine Disodium Salt Dihydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO3.2Na.2H2O/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6;;;;/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t8-;;;;/m0..../s1 |
| Mængde | 100 mg |
| Formel vægt | 261.0589 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |