Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-Tyrosine disodium salt dihydrate
Artikelnummer. 15494289
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
Artikelnummer. 15494289
Brand: Thermo Scientific Chemicals J61770.A1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 122666-87-9 | C9H13NNa2O5 | 261.19 g/mol
Tyrosin er en polær, naturligt forekommende, ikke-essentiel aminosyre. Det bruges som en cellekulturmediekomponent til kommerciel biofremstilling af terapeutiske rekombinante proteiner og monoklonale antistoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tyrosin er en polær, naturligt forekommende, ikke-essentiel aminosyre. Det bruges som en cellekulturmediekomponent til kommerciel biofremstilling af terapeutiske rekombinante proteiner og monoklonale antistoffer.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122666-87-9
Molekylær formel C9H13NNa2O5
Molekylvægt (g/mol) 261.19
MDL nummer MFCD03840558
InChI nøgle WFTCFVUQORELJZ-CMIWSEPMNA-L
Synonym tyrosine disodium dihydrate, unii-5rfd27dq22, l-tyrosine disodium salt dihydrate, l-tyrosine, sodium salt, hydrate 1:2:2, c9h9no3.2na.2h2o, disodium l-tyrosinate dihydrate
PubChem CID 71587456
SMIL O.O.[Na+].[Na+].N[C@@H](CC1=CC=C([O-])C=C1)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Tyrosine disodium salt dihydrate
Farve Brun til hvid
Opløselighedsinformation Soluble in water.
IUPAC navn 2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propansyredihydrat dinatrium
Mængde 1 kg
Formel vægt 261.18 (225.15 Anhydrous)
Optisk rotation −13° (c=4 in Water)
Følsomhed Very Hygroscopic
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver