Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-Tyrosine disodium salt dihydrate
Artikelnummer. 15484289
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15484289 500 g 500g
15474289 100 g 100g
15494289 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15484289 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J61770.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 122666-87-9 | C9H13NNa2O5 | 261.19 g/mol
Tyrosin er en polær, naturligt forekommende, ikke-essentiel aminosyre. Det bruges som en cellekulturmediekomponent til kommerciel biofremstilling af terapeutiske rekombinante proteiner og monoklonale antistoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tyrosin er en polær, naturligt forekommende, ikke-essentiel aminosyre. Det bruges som en cellekulturmediekomponent til kommerciel biofremstilling af terapeutiske rekombinante proteiner og monoklonale antistoffer.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122666-87-9
Molekylær formel C9H13NNa2O5
Molekylvægt (g/mol) 261.19
MDL nummer MFCD03840558
InChI nøgle WFTCFVUQORELJZ-CMIWSEPMNA-L
Synonym tyrosine disodium dihydrate, unii-5rfd27dq22, l-tyrosine disodium salt dihydrate, l-tyrosine, sodium salt, hydrate 1:2:2, c9h9no3.2na.2h2o, disodium l-tyrosinate dihydrate
PubChem CID 71587456
SMIL O.O.[Na+].[Na+].N[C@@H](CC1=CC=C([O-])C=C1)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Tyrosine disodium salt dihydrate
Farve Brun til hvid
Opløselighedsinformation Soluble in water.
IUPAC navn dinatrium;(2S)-2-amino-3-(4-oxidophenyl)propanoat;dihydrat
Mængde 500 g
Formel vægt 261.18 (225.15 Anhydrous)
Optisk rotation −13° (c=4 in Water)
Følsomhed Very Hygroscopic
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-Tyrosine disodium salt dihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: L-Tyrosine, sodium salt, hydrate