Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-Tyrosine disodium salt dihydrate
Beskrivelse
Tyrosin er en polær, naturligt forekommende, ikke-essentiel aminosyre. Det bruges som en cellekulturmediekomponent til kommerciel biofremstilling af terapeutiske rekombinante proteiner og monoklonale antistoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tyrosin er en polær, naturligt forekommende, ikke-essentiel aminosyre. Det bruges som en cellekulturmediekomponent til kommerciel biofremstilling af terapeutiske rekombinante proteiner og monoklonale antistoffer.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Tyrosine disodium salt dihydrate |
| Farve | Brun til hvid |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| IUPAC navn | 2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propansyredihydrat dinatrium |
| Mængde | 100 g |
| Formel vægt | 261.18 (225.15 Anhydrous) |
| Optisk rotation | −13° (c=4 in Water) |
| Følsomhed | Very Hygroscopic |
| Procent renhed | 99% |
| Fysisk form | Pulver |
Sikkerhed og håndtering
- L-Tyrosine disodium salt dihydrate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: L-Tyrosine disodiumsalt dihydrate