Få mere at vide
L-Tyrosine disodium salt, 98%
Artikelnummer. 10755125 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10755125 500 g Glasflaske 500g
10326874 25 g Glasflaske 25g
10306734 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10755125 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 426415000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 69847-45-6 | C9H9NNa2O3 | 225.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69847-45-6
Molekylær formel C9H9NNa2O3
Molekylvægt (g/mol) 225.16
MDL nummer MFCD00037203
InChI nøgle ASIYFCYUCMQNGK-RIYJSUBBNA-L
Synonym sodium s-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate
PubChem CID 66602062
SMIL [Na+].[Na+].N[C@@H](CC1=CC=C([O-])C=C1)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Tyrosine disodium salt
Smeltepunkt >300,0 °C
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel NaOC6H4CH2CH(NH2)CO2Na
Specifik rotation − 12.90
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propansyre;natrium
Mængde 500 g
Formel vægt 225.15
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-Tyrosine disodium salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.